Imprimer
5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR2032-25G OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA 29 EUR
APOSOR2032-25G APOSOR2032-5G
5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
5-Chloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092916
Numéro CAS: 52092-47-4