4-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
Formule:
C₇H₁₀N₂ Poids moléculaire: 122.17 g/mol Point d'ébullition: 70…71 °C/1mmHg Point de fusion: 76 Densité: 1.021 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038045 Numéro CAS: 13258-63-4 UN: 2735 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...