Imprimer
1-Cyclohexyléthane-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Cyclohexylethanone
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 104 EUR
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
1-Cyclohexyléthane-1-one 95%
1-Cyclohexyléthane-1-one
Formule: C₈H₁₄O
Poids moléculaire: 126.2 g/mol
Point d'ébullition: 181…183 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.917 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040418
Numéro CAS: 823-76-7
EINECS: 212-517-0