4-Bromo-3,5-xylénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-3,5-diméthylphénol
Formule:
C₈H₉BrO Point de fusion: 113…117 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002315 Numéro CAS: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |