Imprimer
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR20045-100G OR20045-5G OR20045-25G
APOSOR20045-100GEA 847 EUR
APOSOR20045-100G APOSOR20045-5G APOSOR20045-25G
5-Chloro-2-iodopyrimidine 97%
5-Chloro-2-iodopyrimidine
Formule: C₄H₂ClIN₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08062390
Numéro CAS: 874676-81-0