4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉ClN₂ Point de fusion: 274…279 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861472 Numéro CAS: 15996-76-6 |