Imprimer
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200166-1G OR200166-50MG OR200166-250MG OR200166-500MG
APOSOR200166-1GEA 478 EUR
APOSOR200166-1G APOSOR200166-50MG APOSOR200166-250MG APOSOR200166-500MG
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
2-Bromopyridine-6-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO
Poids moléculaire: 220.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909527
Numéro CAS: 139487-69-7