N-Boc-N-ethylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Boc-N-Ethylglycine, N-Ethylglycine, N-BOC protected, Boc-N-Et-Gly-OH
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Poids moléculaire: 203.24 g/mol Point de fusion: 87…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672508 Numéro CAS: 149794-10-5 |