(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)methylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₃NO₃ Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082196 Numéro CAS: 14496-27-6 |