Imprimer
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR200130-1G OR200130-250MG OR200130-500MG
APOSOR200130-1GEA 384 EUR
APOSOR200130-1G APOSOR200130-250MG APOSOR200130-500MG
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
3-(2-Methylphenyl)propionoyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16739488
Numéro CAS: 85829-29-4
UN: 3265
ADR: 8,III