Imprimer
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR200129-1G OR200129-250MG OR200129-100MG OR200129-500MG
APOSOR200129-1GEA 497 EUR
APOSOR200129-1G APOSOR200129-250MG APOSOR200129-100MG APOSOR200129-500MG
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₅H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13173537
Numéro CAS: 62348-22-5
UN: 1760
ADR: 8,II