Imprimer
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Nitro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR200107-10G OR200107-25G
APOSOR200107-10GEA 94.4 EUR
APOSOR200107-10G APOSOR200107-25G
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 97%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₇H₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220274
Numéro CAS: 93-84-5