Imprimer
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200102-1G OR200102-250MG OR200102-500MG OR200102-2.5G
APOSOR200102-1GEA 406 EUR
APOSOR200102-1G APOSOR200102-250MG APOSOR200102-500MG APOSOR200102-2.5G
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
6-Chloro-N-hydroxynicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144734
Numéro CAS: 1263094-64-9