Imprimer
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200101-1G OR200101-250MG OR200101-500MG OR200101-2.5G
APOSOR200101-1GEA 310 EUR
APOSOR200101-1G APOSOR200101-250MG APOSOR200101-500MG APOSOR200101-2.5G
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
4-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₃H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446949
Numéro CAS: 330792-93-3