Imprimer
3,4-Diaminobenzoate d'éthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Diaminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-diaminobenzoate
OR2001-100G OR2001-25G OR2001-5G
APOSOR2001-100GEA 119 EUR
APOSOR2001-100G APOSOR2001-25G APOSOR2001-5G
3,4-Diaminobenzoate d'éthyle
3,4-Diaminobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179337
Numéro CAS: 37466-90-3