Imprimer
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR200097-1G OR200097-250MG OR200097-5G OR200097-500MG
APOSOR200097-1GEA 258 EUR
APOSOR200097-1G APOSOR200097-250MG APOSOR200097-5G APOSOR200097-500MG
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
1-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]piperidine
Formule: C₁₃H₁₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01308459
Numéro CAS: 836-58-8