Imprimer
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200093-1G OR200093-250MG OR200093-500MG
APOSOR200093-1GEA 445 EUR
APOSOR200093-1G APOSOR200093-250MG APOSOR200093-500MG
4-Isopropylphenylacetyl chloride
4-Isopropylphenylacetyl chloride
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024949
Numéro CAS: 52629-44-4