Imprimer
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200092-1G OR200092-250MG OR200092-2.5G
APOSOR200092-1GEA 445 EUR
APOSOR200092-1G APOSOR200092-250MG APOSOR200092-2.5G
4-sulphamoylbenzoyl chloride
4-sulphamoylbenzoyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09755960
Numéro CAS: 51594-97-9