Acide 2-pyridinylacétique chlorhydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012812 Numéro CAS: 16179-97-8 EINECS: 240-316-8 |