Imprimer
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR200073-1G OR200073-5G
APOSOR200073-1GEA 69.6 EUR
APOSOR200073-1G APOSOR200073-5G
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Ethyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₅
Point de fusion: 89…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204637
Numéro CAS: 717-01-1