4-Pyrimidinecarboxylic acid, methyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyl pyrimidine-4-carboxylate
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Point de fusion: 63…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234184 Numéro CAS: 2450-08-0 |