Imprimer
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200061-1G OR200061-250MG OR200061-50MG
APOSOR200061-1GEA 430 EUR
APOSOR200061-1G APOSOR200061-250MG APOSOR200061-50MG
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formule: C₈H₇NO₂
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16742805
Numéro CAS: 78258-80-7