Imprimer
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,7-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
OR20005-100G OR20005-250G OR20005-25G
APOSOR20005-100GEA 0 EUR
APOSOR20005-100G APOSOR20005-250G APOSOR20005-25G
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
Poids moléculaire: 166.14 g/mol
Point de fusion: 360 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005580
Numéro CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1