Imprimer
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR200042-1G OR200042-100MG OR200042-250MG OR200042-500MG OR200042-2.5G OR200042-5G
APOSOR200042-1GEA 353 EUR
APOSOR200042-1G APOSOR200042-100MG APOSOR200042-250MG APOSOR200042-500MG APOSOR200042-2.5G APOSOR200042-5G
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
3-(2,4-Dinitrophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈N₂O₆
Point de fusion: 123…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00413206
Numéro CAS: 2363-11-3