Imprimer
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR20002-1G OR20002-5G
APOSOR20002-1GEA 21.5 EUR
APOSOR20002-1G APOSOR20002-5G
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate 97%
Methyl-4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953612
Numéro CAS: 372118-01-9