Imprimer
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR200016-1G OR200016-250MG OR200016-500MG
APOSOR200016-1GEA 517 EUR
APOSOR200016-1G APOSOR200016-250MG APOSOR200016-500MG
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
2,5-Dichloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091850
Numéro CAS: 4887-95-0