Imprimer
HA14-1 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl-2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate, rel-(R)-Ethyl 2-amino-6-bromo-4-((R)-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate(relative)
OR200014-1G OR200014-250MG
APOSOR200014-1GEA 376 EUR
APOSOR200014-1G APOSOR200014-250MG
HA14-1 95%
HA14-1
Formule: C₁₇H₁₇BrN₂O₅
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00218213
Numéro CAS: 65673-63-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III