Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆N₂O Point de fusion: 143…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09910326 Numéro CAS: 136117-73-2 |