Imprimer
2-Aminobenzènethiol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
OR1999-100G OR1999-500G
APOSOR1999-100GEA 128 EUR
APOSOR1999-100G APOSOR1999-500G
2-Aminobenzènethiol 98%
2-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007702
Numéro CAS: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III