Imprimer
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1995-1G OR1995-5G
APOSOR1995-1GEA 108 EUR
APOSOR1995-1G APOSOR1995-5G
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
2-(Thiazol-2-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657778
Numéro CAS: 223575-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III