Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1965-100G OR1965-25G OR1965-5G
APOSOR1965-100GEA 132 EUR
APOSOR1965-100G APOSOR1965-25G APOSOR1965-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006415
Numéro CAS: 2456-81-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III