Imprimer
5-Bromo-2-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1964-100G OR1964-25G
APOSOR1964-100GEA 139 EUR
APOSOR1964-100G APOSOR1964-25G
5-Bromo-2-iodopyridine
5-Bromo-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00691506
Numéro CAS: 223463-13-6