1-Bromo-4-chlorobenzène 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromochlorobenzene
Formule:
C₆H₄BrCl Point d'ébullition: 196 °C Point de fusion: 63…67 °C Densité: 1,651 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000600 Numéro CAS: 106-39-8 EINECS: 203-392-3 |