Imprimer
1-Butyne
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR19587-100G OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA 464 EUR
APOSOR19587-100G APOSOR19587-25G
1-Butyne
1-Butyne
Formule: C₄H₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 107-00-6
UN: 2452
ADR: 2.1,