Pyrrolidine-1-ethylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
Formule:
C₆H₁₄N₂ Poids moléculaire: 114.19 g/mol Point d'ébullition: 161 °C Densité: 0.901 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003182 Numéro CAS: 7154-73-6 EINECS: 230-509-5 UN: 2734 ADR: 8+3 II |