Imprimer
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 43.5 EUR
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formule: C₆H₁₀O₆
Poids moléculaire: 178.14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054502
Numéro CAS: 23243-68-7