Imprimer
Butynedioate de diméthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
OR1955-100G OR1955-25G OR1955-250G
APOSOR1955-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1955-100G APOSOR1955-25G APOSOR1955-250G
Butynedioate de diméthyle 98%
Butynedioate de diméthyle
Formule: C₆H₆O₄
Point d'ébullition: 95…98 °C/19mmHg
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008456
Numéro CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8,II