Imprimer
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR19549-1G OR19549-250MG OR19549-5G
APOSOR19549-1GEA 84.1 EUR
APOSOR19549-1G APOSOR19549-250MG APOSOR19549-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene 95%
3-(3-Methoxyphenyl)-1-propene
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 213…216 °C
Densité: 0,978 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201195
Numéro CAS: 24743-14-4