Imprimer
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 3H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid, 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic acid, 3H-1-2-3-Triazole-4-carboxylic-acid, 4-Carboxy-1H-1,2,3-triazole
OR19545-5G OR19545-1G
APOSOR19545-5GEA 522 EUR
APOSOR19545-5G APOSOR19545-1G
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
1H-[1,2,3]Triazole-4-carboxylic acid
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 260…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196046
Numéro CAS: 16681-70-2