3,4-Xylidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,4-Diméthylaniline
Formule:
C₈H₁₁N Point d'ébullition: 226…228 °C Point de fusion: 48…52 °C Densité: 1,076 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 107 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007810 Numéro CAS: 95-64-7 EINECS: 202-437-4 UN: 3452 ADR: 6.1,II |