Imprimer
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Aminoethyl)-1-N-Boc-piperidine, 4-(2-Aminoethyl)piperidine, N1-BOC protected, tert-butyl 4-(2-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR19534-1G OR19534-5G
APOSOR19534-1GEA 78.3 EUR
APOSOR19534-1G APOSOR19534-5G
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
4-(Aminoethyl)-1-N-boc-piperidine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038459
Numéro CAS: 146093-46-1
UN: 3259
ADR: 8,III