Imprimer
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dichlorobromobenzene
OR19527-100G OR19527-250G OR19527-500G OR19527-25G OR19527-1KG
APOSOR19527-100GEA 45.1 EUR
APOSOR19527-100G APOSOR19527-250G APOSOR19527-500G APOSOR19527-25G APOSOR19527-1KG
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 73…77 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000584
Numéro CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7