Imprimer
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR19500-1G OR19500-5G
APOSOR19500-1GEA 58 EUR
APOSOR19500-1G APOSOR19500-5G
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine 98%
2-Bromo-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Formule: C₇H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036210
Numéro CAS: 396092-82-3