Imprimer
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol, Linoleyl Alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadienyl-1-ol
OR19496-5ML OR19496-1ML
APOSOR19496-5MLEA 207 EUR
APOSOR19496-5ML APOSOR19496-1ML
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formule: C₁₈H₃₄O
Point d'ébullition: 155 °C/0,5mmHg
Densité: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056667
Numéro CAS: 506-43-4
EINECS: 208-038-1