Imprimer
5-Méthoxysalicylaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 200 EUR
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Méthoxysalicylaldéhyde 98%
5-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 103 °C/2,5mmHg
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003332
Numéro CAS: 672-13-9