Imprimer
3,5-Dichlorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR19487-25G OR19487-100G
APOSOR19487-25GEA 105 EUR
APOSOR19487-25G APOSOR19487-100G
3,5-Dichlorotoluène
3,5-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 78…79 °C/9mmHg
Point de fusion: 24…26 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035819
Numéro CAS: 25186-47-4