Imprimer
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-(Methoxymethyl)phenyl)acetic acid
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 241 EUR
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060493
Numéro CAS: 343880-24-0