Imprimer
3-Bromoquinoleine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 52.2 EUR
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromoquinoleine
3-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 274…276 °C
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 1,533 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006767
Numéro CAS: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1