Imprimer
4-Nitrophénylhydrazine chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Nitrophénylhydrazinium chlorure, Chlorure de 4-nitrophénylhydrazinium
OR1938-100G OR1938-25G OR1938-5G
APOSOR1938-100GEA 168 EUR
APOSOR1938-100G APOSOR1938-25G APOSOR1938-5G
4-Nitrophénylhydrazine chlorhydrate
4-Nitrophénylhydrazine chlorhydrate
Formule: C₆H₇N₃O₂·HCl
Point de fusion: 198…200 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040592
Numéro CAS: 636-99-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III