3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Ethoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, (4-Ethoxy-3,5-dimethylphenyl)boronic acid, 3,5-Dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid
Formule:
C₁₀H₁₅BO₃ Poids moléculaire: 194.04 g/mol Point de fusion: 206…212 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02179463 Numéro CAS: 850568-59-1 |